Learn More
Cole-Parmer™ Essentials PTFE Adhesive Tape
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
PTFE Adhesive Tape; Dimensions (L x W) 32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.); Thickness: 0.127 mm (5 mil)
Descrizione
- Temperature range is -99°F to +500°F (-73°C to +260°C).
- PTFE film (5 mil thick) features silicone adhesive backing.
- Use this tape to provide a nonstick, chemically inert surface or wrap.
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Peel and Stick |
| Rivestimento | PTFE |
| Formato | Nastro |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Tape |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 1 Ea. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -99°F to +500°F |
| Temperature Range (Metric) | -73°C to +260°C |
| Spessore (sistema imperiale) | 5 mil |
| Vedi altri risultati |