Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Quantità | 1 |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |