Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad ancora con asta propulsore in PTFE
Da utilizzare con guide delle aste per miscelare sostanze ad alta viscosità a velocità più basse. Le aste per agitatori ad ancora in PTFE hanno un nucleo in acciaio inox.
42.25€ - 108.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) Da -200 a +280 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) albero Lunghezza (sistema metrico) Diametro ventola (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) albero Lunghezza (sistema metrico) Diametro ventola (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10446101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 mm 650 mm 140 mm
70.85€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10418791
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9.5 mm 750 mm (EX) 140 mm
67.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10456101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 mm 650 mm (EX) 140 mm
97.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10339880
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9.5 mm 650 mm (EX) 140 mm
62.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10197651
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 mm 1000 mm (EX) 140 mm
108.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10085921
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 mm 750 mm (EX) 140 mm
71.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10341592
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 mm 750 mm (EX) 140 mm
98.65€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10526712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9.5 mm 550 mm 140 mm
61.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10470751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9.5 mm 650 mm 140 mm
62.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10646681
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9.5 mm 550 mm 100 mm
55.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10269891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
8 mm 500 mm 80 mm
54.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10516712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
9.5 mm 650 mm 100 mm
56.65€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10780333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 mm 550 mm 100 mm
70.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10115590
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
6 mm 500 mm 80 mm
43.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10496861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
8 mm 400 mm 80 mm
53.45€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10248020
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
6 mm 400 mm 80 mm
42.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10629542
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
8 mm 300 mm 80 mm
53.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10637501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
6 mm 300 mm 80 mm
42.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli agitatori con asta in PTFE sono realizzati interamente tramite una procedura di stampaggio esclusiva e sono caratterizzati da un rotore stampato su un albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdite
  • Facile pulizia
  • Assenza di contaminazione incrociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280 °C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
  • Per la miscelazione di sostanze ad alta viscosità a velocità più basse
Specifica
Specifica
Guida agitatore universale
Miscelazione
1 ciascuno
Da -200 a +280 °C