Learn More
Fisherbrand™ Coperchio per becher in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Becher
Containers with 170mm diameter opening
Contenitori con apertura del diametro di 13 mm
Contenitori con apertura del diametro di 24 mm
Contenitori con apertura del diametro di 32 mm
Contenitori con apertura del diametro di 59 mm
Contenitori con apertura del diametro di 90 o 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Descrizione | Gamma di temperatura: da -200 a +280 °C |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 40 mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori con apertura del diametro di 32 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5 mm |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda tecnica del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali |