Learn More
PTFE Beaker;Cap (ml), 250;Dia (mm), 66;Ht (mm), 97
Codice prodotto. 15471477
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000mL beaker
100mL beaker
10mL beaker
2000mL beaker
250mL beaker
25mL beaker
500mL beaker
50mL beaker
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15471477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038085.KT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with beakers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Available in a range of diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 32mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25mL beaker
Altezza (sistema metrico) 47mm