Learn More
Fisherbrand™ Becher in PTFE con beccuccio
Codice prodotto. 10762751 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10762751
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con base lavorata appositamente per promuovere il trasferimento del calore. Il becher in PTFE comprende un beccuccio stampato per facilitare il travaso.
Non contaminante e inerte a reagenti altamente corrosivi.
  • Non bagnabile, leggero e resistente al calore fino a 280 °C
  • Base lavorata per un buon trasferimento del calore
  • Semplicità di pulizia
  • Beccuccio sagomato per facilitare il travaso
  • Stampato isostaticamente in PTFE puro
Specifica
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 120 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 120 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PTFE (politetrafluoroetilene)
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Temperatura (sistema metrico) operativa max 280 °C
Tipo Becher
Autoclavabile
Monouso Reusable
Graduated No
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda tecnica del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali