Learn More
Fisherbrand™ Becher in PTFE con beccuccio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 24 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | PTFE (politetrafluoroetilene) |
| Altezza (sistema metrico) | 33 mm |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |