Learn More
Fisherbrand™ Becher con beccuccio in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descrizione
Non-contaminating and inert to highly corrosive reagents.
- Non-wettable, lightweight, and heat resistant up to 280°C
- Machined base for good heat transfer
- Easy to clean
- Molded-in spout for easy pouring
- Isostatically molded from pure PTFE
Specifica
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 100mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Materiale | PTFE (politetrafluoroetilene) |
Altezza (sistema metrico) | 155 mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Monouso | Reusable |