Learn More
Fisherbrand™ PTFE Blade for Plain Shafts
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE Shaft Stirrer, Plain Shaft for Blades |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stirring in Narrow Neck Vessel |
| Altezza lama (sistema metrico) | 25 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Tipo | Blades for Plain Shafts |
| Larghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Peso (sistema metrico) | 14 g |
| Materiale | PTFE |