Learn More
Bochem™ Pinze con punta smussata in PTFE
Codice prodotto. 10186450
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10186450
Marca: Bochem™ 1830
In acciaio inox con rivestimento in PTFE. Le pinze con punta smussata in PTFE BOCHEM™ sono utilizzabili per varie attività di laboratorio.
  • Punta smussata
  • Forma piegata
  • Rivestimento in PTFE
Specifica
Stile punta Blunt
N. per confezione Confezione da 1
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Pinzette
Da utilizzare con (applicazione) Per coprivetrini
Larghezza (sistema metrico) punta 6 mm
Larghezza (sistema metrico) 6 mm
Tipo Pinzette