Learn More
Bohlender™ PTFE Blunt Tip Tweezers
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precast tweezers
- PTFE construction
- With pointed or blunt ends
- Universal chemical resistance
Specifica
Specifica
| Stile punta | Blunt |
| N. per confezione | Each |
| Progettazione | Precast tweezer |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Tweezers |