Learn More
Bohlender™ PTFE Blunt Tip Tweezers
Codice prodotto. 10736182
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10736182
Marca: Bohlender™ H91206
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these tweezers for a variety of applications. BOLA PTFE Tweezers feature universal chemical resistance.
  • Precast tweezers
  • PTFE construction
  • With pointed or blunt ends
  • Universal chemical resistance
Specifica
Stile punta Blunt
N. per confezione Each
Progettazione Precast tweezer
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Tweezers