Learn More
KARTELL PTFE Bottle
Codice prodotto. 10479972
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10479972
Marca: KARTELL 0074400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The PTFE Bottle has excellent chemical, mechanical and heat resistance.
  • Excellent chemical, mechanical and heat resistance.
  • Can be safely used continuously from -270°C up to 250°C.
  • Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents.
  • Entire bottle, including screw cap, is made of PTFE.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore White
Materiale PTFE
Imballaggio Bag
Sterilità Non sterile
Certificazione/Conformità None
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Fit for Purpose Sterile
Product Type Laboratory Bottle
Dimensione chiusura 35.24 mm
Tipo di chiusura Cap