Learn More
Fisherbrand™ PTFE Bottle Pourer
Codice prodotto. 16236031 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 30
GL 32
GL 38
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16236031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Bottle Pourer permits direct pouring of all liquids from reagent bottles in a safe and consistent manner.
  • Totally inert with PTFE encapsulated viton neck seal
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Bottle Pourer
Materiale PTFE
Quantità 1/Ea.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 38
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reagent Bottles