Learn More
Sampling Systems™ PTFE Bottles
Codice prodotto. 17932092 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17932092
Marca: Sampling Systems™ A1251
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE bottles are ideal for storage and are made from 100% PTFE, giving them high chemical resistance. They are suitable for low temperatures and include both a bottle and a cap.
  • Conforms to both FDA and USP class VI requirements
  • Crevice-free interior
  • Heavy wall construction
  • Suitable for use up to 280°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.03 oz.
Colore White
Materiale PTFE
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Wide
Forma Cylindrical
Fit for Purpose Certified Quality
Product Type Storage Bottle
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura PTFE
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes