Learn More
Thermo Scientific™ PTFE Bottles
Codice prodotto. 15426185
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
26 mm
61 mm
76 mm
80 mm
88 mm
100 mm
115 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15426185
Marca: Thermo Scientific™ 038109.KT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with aggressive or valuable reagents
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inert and leak-free
  • Flexible and with PTFE cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 10 mL
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale PTFE
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Product Type Bottle
Diametro (sistema metrico) 12 mm