Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad asta centrifugo in PTFE
Codice prodotto. 10127801 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10127801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with shaft guides for round vessels with narrow necks. The PTFE centrifugal stir shafts include blades that open during increasing speed, medium to high speeds are required.
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
  • Per recipienti arrotondati con collo stretto
  • Le pale si aprono con l'aumentare della velocità; richiede velocità medio-alte
Specifica
Diametro ventola (sistema metrico) 80 mm
Diametro (sistema metrico) albero 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guida agitatore universale
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 650 mm (EX)
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Agitatore ad asta centrifugo in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE