Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 mL
17 mL
Forma del fondo:
Conical
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 13 mL |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | PTFE Test Tube Racks |
| N. per confezione | 1 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Conical |
| Closure Included | No |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |