Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube
Codice prodotto. p-8007745 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 mL
17 mL
Forma del fondo:
Conical
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10609292
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemical and heat resistant tubes.
  • Made of PTFE
  • Smooth internal finish
  • Usable to 280°C
  • Available in conical and round bottom
  • With lip
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Colore White
Capacità (sistema metrico) 17 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con PTFE Test Tube Racks
N. per confezione 1
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Round
Closure Included No
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Test Tube