Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure
Codice prodotto. 10417172 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
13 mL
17 mL
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10417172
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure can be used up to 280°C.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Heavy wall construction
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Materiale chiusura PTFE
Colore chiusura White
Colore White
Capacità (sistema metrico) 13 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con PTFE Test Tube Racks
N. per confezione 1
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Test Tube