Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
13 mL
17 mL
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | White |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 45 mL |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 Ea. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |