Learn More
Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas
Codice prodotto. 10202111
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.5 mm
2 mm
2mm
Larghezza (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10202111
Marca: Bochem™ 3710
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Well-suited for small quantity applications and narrow-format tubes, these double-ended, PTFE-coated spatulas reduce material sticking. Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas are also gentle on delicate, scratchable surfaces.
  • Acciaio inox 18/10
  • Doppia estremità
  • Rivestimento in PTFE
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Rivestimento PTFE
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 3 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.5 mm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm