Learn More
Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas
Codice prodotto. 10306341
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.5 mm
2 mm
2mm
Larghezza (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10306341
Marca: Bochem™ 3711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Well-suited for small quantity applications and narrow-format tubes, these double-ended, PTFE-coated spatulas reduce material sticking. Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas are also gentle on delicate, scratchable surfaces.
  • Double ended
  • PTFE coating
Specifica
Descrizione Double Ended
Rivestimento PTFE
Lunghezza (sistema metrico) lama 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm