Learn More
Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.5 mm
2 mm
2mm
Larghezza (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Non-stick PTFE coating.
- Double-ended for versatility.
- Slim ends for easy container access.
- One rounded end and one flat end.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Rivestimento | PTFE |
| Product Type | Double Ended Micro Spatula |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 55 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2mm |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 6 mm |
| Materiale | PTFE Coating |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |