Learn More
Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas
Codice prodotto. p-8004614
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.5 mm
2 mm
2mm
Larghezza (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10505801
Marca: Bochem™ 3712
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Well-suited for small quantity applications and narrow-format tubes, these double-ended, PTFE-coated spatulas reduce material sticking. Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas are also gentle on delicate, scratchable surfaces.
  • Non-stick PTFE coating.
  • Double-ended for versatility.
  • Slim ends for easy container access.
  • One rounded end and one flat end.
Specifica
Quantità 1 Ea.
Rivestimento PTFE
Product Type Double Ended Micro Spatula
Lunghezza (sistema metrico) lama 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 2mm
Dimensioni (L x P) 185 x 5 mm
Materiale PTFE Coating
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm