Learn More
Fisherbrand™ Conical Joint Clamps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Stile | Conical |
| Quantità | 2/Pk. |
| Tipo | Joint Clamp |
| Materiale | Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard glass joints, size 40 |
| Size | 40 |
| Colore | White |
| Rivestimento | PTFE |