Learn More
SCAT Blind Plugs for HPLC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Bottiglie a collo smerigliato con ghiera
Exhaust Filter
Safety Caps / Safety Waste Caps
Colore:
Incolore
White
Materiale:
PFA
PTFE
Dimensioni filo:
GL14
NPT 1/8 in.
NS29/32
UNF 1/4 in. 28G
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Tipo | Tappi ciechi |
| Colore | Incolore |
| Autoclavabile | Autoclavabile, Autoclavable, Autoclavabile |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.35 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC / UHPLC |
| Dimensioni filo | NPT 1/8 in. |
| Da utilizzare con | Safety Caps / Safety Waste Caps |
| Materiale | PTFE |