Learn More
Rogo Sampaic™ PTFE Coverslip
Codice prodotto. 11787394
Click to view available options
:
Material: PTFE
Codice prodotto. 11787394
Marca: Rogo Sampaic™ BPB011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Order Info
Material
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Materiale PTFE
Quantità 50 Pack
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm