Learn More
VITLAB™ PTFE Cross Magnetic Stirring Bar
Codice prodotto. 16563632
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16563632
Marca: VITLAB™ 316097
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 10 x 10 x 5mm
Da utilizzare con (applicazione) For preparation, separation and concentration
Altezza (sistema metrico) 5mm
Include Permanent magnet AlNiCo V core
Larghezza (sistema metrico) 10mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale PTFE
Quantità 1/Pk.
Forma Cross