Learn More
VITLAB™ PTFE Cross Magnetic Stirring Bar
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 10 x 10 x 5mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For preparation, separation and concentration |
| Altezza (sistema metrico) | 5mm |
| Include | Permanent magnet AlNiCo V core |
| Larghezza (sistema metrico) | 10mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1/Pk. |
| Forma | Cross |