Learn More
Fisherbrand™ PTFE Crucibles
Codice prodotto. p-8007747 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
75 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 16235941
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Crucibles can be used up to 280°C.
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Heavy wall construction
Specifica
Materiale PTFE
Larghezza (sistema metrico) 27mm
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 27mm
Altezza (sistema metrico) 16mm
Product Type Containers