Learn More
Fisherbrand™ PTFE Crucibles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
75 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) | 56mm |
| Capacità (sistema metrico) | 75 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 56mm |
| Altezza (sistema metrico) | 41mm |
| Product Type | Containers |