Learn More
Bohlender™ Ancoretta magnetica cilindrica in PTFE
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Cylindrical magnetic stirring bars
- PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5)
- Standard magnetic stirring bar
- Use in open and closed systems and under pressure or vacuum
- Temperature resistance: -200 to +250°C
- Universal chemical resistance
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA Certified |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics |
| Include | Alnico 5 magnetic core |
| Diametro (sistema metrico) | 4.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1/Pk. |
| Forma | Cylinder |