Learn More
Bohlender™ Ancoretta magnetica cilindrica in PTFE
Use this magnetic stirring bar for stirring and mixing in liquid media, over a broad temperature range and with virtually any chemical agent. Bohlender™ BOLA™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bars offer excellent centering and smooth running characteristics.
17.76€ - 45.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA Certified |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità | 1/Pk. |
Forma | Cylinder |
Da utilizzare con (applicazione) | Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10203774
|
Bohlender™
C350-15 |
20 mm | 3 mm |
35.09€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10074943
|
Bohlender™
C350-13 |
15 mm | 4.5 mm |
18.82€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10119730
|
Bohlender™
C350-21 |
30 mm | 6 mm |
26.71€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10612185
|
Bohlender™
C350-17 |
20 mm | 7 mm |
28.41€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10233532
|
Bohlender™
C350-20 |
25 mm | 7 mm |
17.76€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10247594
|
Bohlender™
C350-28 |
50 mm | 7 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Cylindrical magnetic stirring bars
- PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5)
- Standard magnetic stirring bar
- Use in open and closed systems and under pressure or vacuum
- Temperature resistance: -200 to +250°C
- Universal chemical resistance
Specifica
FDA Certified | |
1/Pk. | |
Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics |
PTFE | |
Cylinder | |
Alnico 5 magnetic core |