Learn More
Bohlender™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bar
Codice prodotto. 10490194
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10490194
Marca: Bohlender™ C35008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Specifica
Certificazione/Conformità FDA Certified
Da utilizzare con (applicazione) Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics
Include Alnico 5 magnetic core
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale PTFE
Quantità 1/Pk.
Forma Cylinder