Learn More
Bohlender™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bar
Codice prodotto. 10637952
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 10637952
Marca: Bohlender™ C35023
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità FDA Certified
Da utilizzare con (applicazione) Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics
Include Alnico 5 magnetic core
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Materiale PTFE
Quantità 1/Pk.
Forma Cylinder
Tipo Magnetic Stir Bar