Learn More
Bohlender™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bar
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA Certified |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics |
| Include | Alnico 5 magnetic core |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1/Pk. |
| Forma | Cylinder |