Learn More
Bohlender™ PTFE Cylindrical Magnetic Stirring Bar
Codice prodotto. p-8004618
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 17875294
Marca: Bohlender™ C35008
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità FDA Certified
Da utilizzare con (applicazione) Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics
Include Alnico 5 magnetic core
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale PTFE
Quantità 1/Pk.
Forma Cylinder