Learn More
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Codice prodotto. 15869361 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
155 mm
600 mm
Tipo di maniglia:
Fixed
Removable
Diametro (sistema metrico):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15869361
Marca: Sampling Systems™ 5100A250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for obtaining surface samples from a wide range of liquids. Sampling Systems™ PTFE Dippers are quick and easy to use.
  • PTFE is very durable and is resistant to chemical attack
  • PTFE product contact parts
  • Screw-in extension rods to increase the handle length
  • Suitable for use up to 280°C (400°F)
Specifica
Product Type Dipper
Materiale PTFE
Tipo di maniglia Removable
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Liquid
Temperatura (sistema metrico) Up to 280°C
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 600 mm