Learn More
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
155 mm
600 mm
Tipo di maniglia:
Fixed
Removable
Diametro (sistema metrico):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE is very durable and is resistant to chemical attack
- PTFE product contact parts
- Screw-in extension rods to increase the handle length
- Suitable for use up to 280°C (400°F)
Specifica
Specifica
| Product Type | Dipper |
| Materiale | PTFE |
| Tipo di maniglia | Fixed |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling Liquid |
| Temperatura (sistema metrico) | Up to 280°C |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 155 mm |