Learn More
Fisherbrand™ Flacone contagocce in PTFE
Codice prodotto. p-8007749 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10521632
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for dropping out aggressive chemicals. The PTFE dropping bottle is chemically resistant and inert.
  • Suitable for dropping out aggressive chemicals
  • Screw fit cap
  • Chemically resistant and inert
  • Flexible wall for easy use
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Da utilizzare con (applicazione) Aggiunta goccia a goccia di sostanze chimiche
Materiale PTFE
Temperature Range (Metric) Da -200 °C a +280 °C
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Product Type Flacone contagocce in PTFE
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 33 mm
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Autoclavabile