Learn More
BRAND™ PTFE Dropping Bottle
Codice prodotto. p-7164778 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10049740
Marca: BRAND™ 125316
PTFE Dropping Bottle equipped with a dropper nozzle and screw cap.
  • Flexible
  • Outstanding chemical resistance
  • Dropper nozzle with screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Include Dropper Nozzle
Materiale PTFE
Closure Included
Product Type Dropping Bottle
Tipo di chiusura Screw Cap