Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifica
Specifica
| Tipo | Fitting |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Da utilizzare con | Capillary |
| Autoclavabile | Autoclavable |