Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
180 mL
350 mL
Diametro (sistema metrico):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Altezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.66 fl oz. |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastre di evaporazione in PTFE |
| Finitura interna | Liscio |
| Temperature Range (Metric) | Da -200 a +280 °C |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |