Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE con beccuccio
Includes spout for easy pouring. The PTFE flat-form evaporating dish with spout is available in a variety of sizes.
13.90€ - 37.70€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Materiale | PTFE |
Forma | Round |
Tipo | Evaporating Dish |
Include | Spout |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10582392
|
Cowie Technology™
006.1050.1 |
50 mL | 82 mm | 15 mm |
17.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10383592
|
Cowie Technology™
006.1025.1 |
25 mL | 65 mm | 12 mm |
13.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10222142
|
Cowie Technology™
006.1100.1 |
100 mL | 102 mm | 20 mm |
25.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10110432
|
Cowie Technology™
006.1180.1 |
180 mL | 130 mm | 22 mm |
34.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10028191
|
Cowie Technology™
006.1350.1 |
350 mL | 132 mm | 36 mm |
37.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Isostatically molded in pure PTFE
- Chemically resistant and inert
- Super smooth internal finish
- Usable to 280°C
- Molded spout for easy pouring
Specifica
Flat | |
Round | |
Spout | |
-200°C to +280°C |
PTFE | |
Evaporating Dish | |
Smooth |