Learn More
Cowie Technology™ PTFE Flat Head Stopper
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Descrizione | Push Fit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ground Glass Joints |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Quantità | 1/Ea. |
| Size | 42 x 42 x 51mm |
| Giunto rastremato standard | 34/35 |
| Temperature Range (Metric) | -200 to +280°C |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Vedi altri risultati |