Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper
Codice prodotto. 16265951 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 16265951
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains B Length Cone for Europe. Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper can be used up to 280°C.
  • Operates at high vacuum - transverse trapezoidal sealing rings
  • Leakage Rate < 1 x 10-4 torr, litre, sec-1
Spezifikation
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Descrizione Push Fit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ground Glass Joints
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Quantità 1/Ea.
Size 20 x 20 x 31mm
Giunto rastremato standard 10/19
Temperature Range (Metric) -200 to +280°C
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 20 mm
Materiale PTFE
Product Type Tapered Stopper
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt