Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors
Codice prodotto. 10105350 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della porta:
Socket: 14/23, Cone: 14/23
Socket: 14/23, Cone: 29/32
Socket: 19/26, Cone: 24/29
Socket: 24/29, Cone: 24/29
Socket: 29/32, Cone: 29/32
Socket: 29/32, Cone: 34/35
Socket: 34/35, Cone: 34/35
Altezza (sistema metrico):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10105350
Machined from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors are used to correct misalignment and relieve stress in glassware assemblies.
  • Connect directly to standard ground glass joints where trapezoidal sealing rings give medium to high vacuum performance
  • Inert and usable to approx 280°C
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PTFE
Da utilizzare con Ground Glass Joints
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensione della porta Socket: 14/23, Cone: 14/23
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Colore White
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Product Type Flexible Bellows