Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della porta:
Socket: 14/23, Cone: 14/23
Socket: 14/23, Cone: 29/32
Socket: 19/26, Cone: 24/29
Socket: 24/29, Cone: 24/29
Socket: 29/32, Cone: 29/32
Socket: 29/32, Cone: 34/35
Socket: 34/35, Cone: 34/35
Altezza (sistema metrico):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | Ground Glass Joints |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensione della porta | Socket: 29/32, Cone: 34/35 |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Colore | White |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 280°C |
| Vedi altri risultati |