Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Magnet Retriever, Flexible 330x10mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Descrizione | PTFE Flexible Stir Bar Retriever |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For the removal of Stir Bars from vessels of all kinds |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 330 mm |
| Materiale | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Quantità | 1 |